Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 90+%
Codice prodotto. 11390328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390328 5 g 5g
11380328 25 g 25g
11370328 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11390328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043724.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone used to produce 2,5-dihydroxy-2-methyl-heptan-3-one, laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115-22-0
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00004460
InChI Key BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC Name 3-hydroxy-3-methylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Densità 0.96g/mL
Punti di ebollizione 140°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 42°C (107.6°F)
Indice di rifrazione 1.4150
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Peso formulazione 102.13
Percent Purity ≥90%
Forma fisica Liquid