Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone |
| Nota nome | 92% |
| CAS min. % | 90.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow or Red |
| Densità | 0.9700g/mL |
| Punti di ebollizione | 140°C to 141°C |
| Punto d'infiammabilità | 42°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 90% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.