Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 92%
Codice prodotto. 10428080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10428080 25 g Bottiglia in vetro 25g
10169072 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10428080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121440250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 115-22-0 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-22-0
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00004460
InChI Key BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-methylacetoin, methylacetoin, 2-butanone, 3-hydroxy-3-methyl, dimethylacetylcarbinol, 2-hydroxy-2-methyl-3-butanone, 2-methyl-2-hydroxybutan-3-one, 1-hydroxy-1-methylethyl methyl ketone, 3-hydroxy-3-methyl-butan-2-one, 3-hydroxy-3-ethylbutanone
PubChem CID 8261
IUPAC Name 3-hydroxy-3-methylbutan-2-one
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Nota nome 92%
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow or Red
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 140°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C(OH)COCH3
Indice di rifrazione 1.4145 to 1.4165
Quantità 25 g
Beilstein 01, 832
Gravità specifica 0.97
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 92%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement