Learn More
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, TRC
Codice prodotto. 30408448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408448 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH25118525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
CAS 115-22-0
Formula molecolare C5H10O2
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
SMILES CC(=O)C(C)(C)O
IUPAC Name 3-hydroxy-3-methylbutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Peso formulazione 102.0681