Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10266210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266210 5 g Bottiglia in vetro 5g
10276210 25 g Plastic bottle 25g
10301384 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10266210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 621-59-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-59-0
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00003369
InChI Key JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 12127
IUPAC Name 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 116°C
Colore Brown or Gray to White
Punti di ebollizione 179°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CHO
Quantità 5 g
Beilstein 08, 254
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.