Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 17902306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902306 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902306 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3563.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isovanillin
CAS 621-59-0
Nomi componenti o analita Isovanillin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy-, Isovanillin (6CI), p-Anisaldehyde, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-5-formylphenol, 3-Hydroxy-4-anisaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde, 4-Methoxy-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenol, 5-Formylguaiacol, Isovanillic aldehyde, NSC 82996
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1O
IUPAC Name 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Quantità 25 mg
Peso formulazione 152.0473 g/mol