Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11494704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494704 5 g 5g
11404714 25 g 25g
11414714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494704 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13709.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 645-08-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.148
Numero MDL MFCD00002507
InChI Key LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
PubChem CID 12575
ChEBI CHEBI:63798
IUPAC Name 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 251°C to 255°C
Quantità 5 g
Beilstein 2208365
Peso formulazione 168.15
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hydroxy-p-anisic acid