Learn More
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10552031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552031 25 g Plastic bottle 25g
10148742 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 645-08-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 645-08-9
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002507
InChI Key LBKFGYZQBSGRHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovanillic acid, acide isovanillique, 3-hydroxyanisic acid, 3-hydroxy-p-anisic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy, p-anisic acid, 3-hydroxy, chembl88700, 3-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxybenzoicacid, 5-carboxyguaiacol
PubChem CID 12575
ChEBI CHEBI:63798
IUPAC Name 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 245°C to 250°C
Colore Beige to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 393
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.