Learn More
3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11996101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11996101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445050010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073371-99-9 | C14H19BO5 | 278.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 1073371-99-9
Punto di fusione 85.0°C to 87.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C14H19BO5
Numero MDL MFCD08458200
Quantità 1 g
Sinonimo methyl 2-hydroxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 3-hydroxy-4-methoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl salicylate, methyl 2-hydroxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate
InChI Key SRYGMLVCVMGUTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(O)C=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 278.11
PubChem CID 17998928
Peso formulazione 278.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.