Learn More
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3) |
| CAS | 1028203-97-5 |
| Formula molecolare | C10H7D3O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3 |
| SMILES | OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.2 |
| Peso formulazione | 197.0767 |