Learn More
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3), TRC
Codice prodotto. 30391863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391863 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30391863 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH946182100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid-d3 (Isoferulic Acid-d3)
CAS 1028203-97-5
Formula molecolare C10H7D3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]acrylic Acid, Isoferulic Acid, 3-[3-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-2-propenoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+/i1D3
SMILES OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 197.2
Peso formulazione 197.0767