Learn More
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid (Isoferulic Acid), TRC
Codice prodotto. 17950325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17950325 500 mg 500mg
17900575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17950325 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH946180500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 537-73-5
Formula molecolare C10 H10 O4
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Sinonimo 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid, Cinnamic acid, 3-hydroxy-4-methoxy- (7CI,8CI), 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid, 4-Methoxycaffeic acid, 4-O-Methylcaffeic acid, Hesperetic acid, Isoferulic acid, NSC 51987
IUPAC Name 3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico Isoferulic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Peso formulazione 194.0579