Learn More
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30404969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404969 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30404969 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH947710100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (4-O-Methyldopamine Hydrochloride)
CAS 645-33-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H13 N O2 . Cl H
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Dopamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-O-Methyldopamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN)cc1O
IUPAC Name 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 203.67
Peso formulazione 203.0713
Percent Purity >95