Learn More
3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, TRC
Codice prodotto. 30137703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137703 1 g 1g
30009221 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8255451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34876-35-2
Formula molecolare C5 H6 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 130.165
Sinonimo 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone, Cefadroxil Monohydrate Imp. G (EP), Cefalexin Imp. D (EP), Cefradine Imp. F (EP)
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methyl-2H-thiophen-5-one
SMILES CC1=C(O)C(=O)SC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-methyl-2(5H)-thiophenone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
Peso formulazione 130.009