Learn More
3-Hydroxy-4-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30399257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30399257 10 g -
30404763 500 mg 500mg
30408225 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30399257 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH97241510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-95-2
Formula molecolare C7 H9 N O
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Sinonimo o-Cresol, 5-amino- (6CI,7CI,8CI), 5-Amino-2-methylphenol, 1-Methyl-2-hydroxy-4-aminobenzene, 2-Hydroxy-4-aminotoluene, 2-Methyl-5-aminophenol, 3-Amino-6-methylphenol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 3-Hydroxy-p-toluidine, 4-Amino-2-hydroxytoluene, 5-Amino-2-cresol, 5-Amino-o-cresol, 6-Methyl-3-aminophenol
IUPAC Name 5-amino-2-methylphenol
SMILES Cc1ccc(N)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylphenol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
Peso formulazione 123.0684