Learn More
3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one, Mikromol
Descrizione
3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one |
| CAS | 39830-64-3 |
| Nomi componenti o analita | 3-Hydroxy-4-nitro-3H-isobenzofuran-1-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H5 N O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-hydroxy-4-nitro- (9CI, ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1(3H)-isobenzofuranone (ACI), 3-Hydroxy-4-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 3-Hydroxy-4-nitro-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-Hydroxy-4-nitrophthalide |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3,8,11H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC1OC(=O)c2cccc(c12)[N+](=O)[O-] |
| Vedi altri risultati |