Learn More
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10027789
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
704-13-2
C7H5NO4
167.12
MFCD00007109
AUBBVPIQUDFRQI-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitro-benzaldehyde, 4-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 3-formyl-6-nitrophenol, acmc-1bm06, ksc495a6r, 3-hydroxy-4-nitro benzaldehyde, 3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
69712
3-hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
OC1=CC(C=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 131.0°C to 134.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HOC6H3(NO2)CHO
Quantità 10 g
Beilstein 08,62
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.