Learn More
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10704251 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10704251 25 g Plastic bottle 25g
10644972 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704251 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121670250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-14-7
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Numero MDL MFCD00007110
InChI Key XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC Name 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 233°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H3(NO2)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 10, 146
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid