Learn More
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11499582
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499582 5 g 5g
11409592 25 g 25g
11419592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499582 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10724.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-14-7 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-14-7
Formula molecolare C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Numero MDL MFCD00007110
InChI Key XLDLRRGZWIEEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-3-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro, 3-hydroxy-4-nitrobenzoicacid, pubchem17135, acmc-209mxi, 3-hydroxy4nitrobenzoic acid, ksc356q8j, 3-hydroxy-4-nitro benzoic acid
PubChem CID 69265
IUPAC Name 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 232°C to 236°C
Quantità 5 g
Beilstein 2107564
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 98%