Learn More
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30395692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395692 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395692 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9493605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 619-14-7
Formula molecolare C7H5NO5
Quantità 5 g
Sinonimo 3-Carboxy-6-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-3-hydroxybenzoic acid, NSC 46823
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Peso formulazione 183.0168