Learn More
3-Hydroxy-4-Nitroso-2,7- Naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, Solstice
Codice prodotto. 15666950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15666950 25 g Bottiglia in vetro 25g
15656950 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15666950 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 7395025G
for spectrophotometric det. of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 525-05-3
Formula molecolare C10H5NNa2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 377.25
Numero MDL MFCD00149246
InChI Key DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
IUPAC Name disodium;3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Punto di fusione 300°C
Colore Yellow
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3643930
Peso formulazione 377.26g/mol