Learn More
Alfa Aesar™ 3-Hydroxy-5-methylpyridine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H32658.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 42732-49-0 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15445407
  • 78.46€ / 250mg
Spedizione stimata: 25-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
3-Hydroxy-5-methylpyridine is used to prepare 3-hydroxy-5-methyl-2-nitropyridine by nitration reaction.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids and bases. Store in a cool place.
Specifica
Identificatori chimici
42732-49-0
109.128
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
224753
CC1=CC(=CN=C1)O
C6H7NO
MFCD00661297
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
5-methylpyridin-3-ol
Specifica
3-Hydroxy-5-methylpyridine
250mg
C6H7NO
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
5-methylpyridin-3-ol
224753
97%
136°C to 140°C
42732-49-0
MFCD00661297
Slightly soluble in water.
CC1=CC(=CN=C1)O
109.128
109.13
Videos
SDS Documenti
Certificati