Learn More
3-Hydroxy-5-phenylpyrrole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-5-phenylpyrrole |
| CAS | 100750-40-1 |
| Formula molecolare | C10 H9 N O |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,11-12H |
| SMILES | Oc1c[nH]c(c1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | 5-phenyl-1H-pyrrol-3-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 159.18 |
| Peso formulazione | 159.0684 |