Learn More
3-Hydroxy Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30007927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007927 5 mg 5mg
30004814 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8841055MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68011-67-6
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Sinonimo 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
IUPAC Name 2-hydroxybenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy Carbamazepine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Peso formulazione 252.0899