Learn More
3-Hydroxy Citalopram, TRC
Codice prodotto. 30008513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008513 1 mg 1mg
30010338 5 mg 5mg
30011516 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008513 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9183501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 411221-53-9
Formula molecolare C20 H21 F N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 340.39
Sinonimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-carbonitrile, 3-Hydroxy Citalopram, 3-Hydroxycitalopram
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile
SMILES CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico 3-hydroxy Citalopram
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3
Peso formulazione 340.1587