Learn More
3-Hydroxy Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30392867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392867 1 mg
30406914 50 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30392867 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9367501MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119410-08-1
Formula molecolare C19 H19 Cl N2 O
Molecular Weight (g/mol) 326.82
Sinonimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
IUPAC Name 8-chloro-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-3-ol
SMILES Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy Desloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Peso formulazione 326.1186
Percent Purity >95%