Learn More
3-Hydroxy Guanfacine, TRC
Codice prodotto. 17944425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17944425 1 mg 1mg
17921955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17944425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9427301MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78197-84-9
Formula molecolare C9 H9 Cl2 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 262.0927
Sinonimo N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
IUPAC Name N-carbamimidoyl-2-(2,6-dichloro-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy Guanfacine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Peso formulazione 261.0072