Learn More
3'-Hydroxyacetophenone, 99+%
Codice prodotto. 10687201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687201 5 g Bottiglia in vetro 5g
10526792 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-71-1
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002298
InChI Key LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
IUPAC Name 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3'-Hydroxyacetophenone
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 97.0°C
Colore Beige to Brown
Punti di ebollizione 296.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 08, 86
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder