Learn More
3’-Hydroxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Formula molecolare | C8 H8 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), 3-Hydroxyacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| IUPAC Name | 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| Peso formulazione | 136.0524 |