Learn More
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Codice prodotto. 10545660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545660 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10545660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434870010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Add to basket
CAS: 548-93-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224°C to 231°C
Colore Colorless to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7NO3
Numero MDL MFCD00007700
Quantità 1 g
Sinonimo 3-hydroxyanthranilic acid, 3-oxyanthranilic acid, 2-amino-3-hydroxy-benzoic acid, 3-hydroxy-anthranilsaeure, 3-ohaa, anthranilic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy, 3-hydroxyanthranilate, 3-hydroxy-anthranilsaeure german
InChI Key WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 153.14
PubChem CID 86
ChEBI CHEBI:15793
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.