Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-144257
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-hydroxybenzaldehyde
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
100-83-4
C7H6O2
122.12
MFCD00003368
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
101
CHEBI:16207
3-hydroxybenzaldehyde
C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzaldehyde
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 105°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 191°C (50.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CHO
Quantità 100 g
Beilstein 08, 58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.