Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, 98.5%
Codice prodotto. 10020940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10020940
Marca: Thermo Scientific Acros 120965000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-83-4
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00003368
InChI Key IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC Name 3-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzaldehyde
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 105°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 191°C (50.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CHO
Quantità 500 g
Beilstein 08, 58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.