Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, 98.5%
Codice prodotto. 10636502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10636502 100 g Plastic bottle 100g
10020940 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636502 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120961000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-83-4
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00003368
InChI Key IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
IUPAC Name 3-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzaldehyde
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 105°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 191°C (50.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HOC6H4CHO
Quantità 100 g
Beilstein 08, 58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.