Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 17992495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17992495 5 g 5g
17924845 250 g 250g
17921915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992495 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8289655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-83-4
Formula molecolare C7 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Sinonimo Benzaldehyde, 3-hydroxy-, Benzaldehyde, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzaldehyde, 3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, NSC 3504, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC Name 3-hydroxybenzaldehyde
SMILES Oc1cccc(C=O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzaldehyde
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Peso formulazione 122.0368