Learn More
3-Hydroxybenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11349605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349605 5 g 5g
11339605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349605 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19061.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87199-18-6
Formula molecolare C6H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 137.93
Numero MDL MFCD01074603
InChI Key WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
IUPAC Name (3-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 208°C to 210°C
Quantità 5 g
Beilstein 3240771
Peso formulazione 137.93
Percent Purity 97%