Learn More
3-Hydroxybenzhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 11356906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356906 5 g 5g
11346906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04357.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5818-06-4
Numero MDL MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzhydrazide
Punto di fusione 157°C to 159°C
Formula molecolare C17H16Cl2O3
Quantità 5 g
Beilstein 638933
Sinonimo chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
InChI Key AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC Name propan-2-yl 2,2-bis(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate
Molecular Weight (g/mol) 339.21
PubChem CID 22094
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥98%