Learn More
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10687392 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10687392 1 g Bottiglia in vetro 1g
10378360 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10687392 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229030010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81012-99-9 | Molecular Formula: C7H12Cl2N2O | Molecular Weight: 211.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81012-99-9
Formula molecolare C7H12Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 211.09
Numero MDL MFCD00044695
InChI Key ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinylmethyl phenol dihydrochloride, alpha-hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine 2hcl, 3-hydrazinomethyl phenol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine hydrochloride, m-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl-phenol dihydrochloride, phenol, 3-hydrazinomethyl-, dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl phenol, chloride, chloride
PubChem CID 2724402
IUPAC Name 3-(hydrazinylmethyl)phenol;dihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NNCC1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2NHNH2·2HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 211.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.