Learn More
3-Hydroxybutyric acid, 95%
Codice prodotto. 10192530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10192530 5 g Bottiglia in vetro 5g
10245110 10 g Bottiglia in vetro 10g
10239743 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10192530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121050050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300-85-6
Formula molecolare C4H8O3
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00004546
InChI Key WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
IUPAC Name 3-hydroxybutanoic acid
SMILES CC(CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxybutyric acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 1.1260g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C
Intervallo percentuale saggio 95&percent;
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2CO2H
Indice di rifrazione 1.4420 to 1.4440
Quantità 5 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Indice di Merck 15, 4855
Gravità specifica 1.126
Informazioni di solubilità Solubility in water: >10% in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxybutyric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.