Learn More
3-Hydroxybutyric acid, MedChemExpress
Descrizione
3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxybutyric acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 300-85-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H8O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Sinonimo | β-Hydroxybutyric acid |
| Informazioni di solubilità | H2O : 250 mg/mL (2401.54 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 100 mg/mL (960.61 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only