missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate), Mikromol™
Descrizione
3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate (Estradiol 17-Benzoate)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Estradiol 17-Benzoate |
| CAS | 983-30-2 |
| Nomi componenti o analita | Estradiol 17-Benzoate |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C25 H28 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. D (EP), Estradiol 17-Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC Name | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] benzoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?