Learn More
3-Hydroxyhexanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 10191-24-9 |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Formula molecolare | C6 H12 O3 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCC(O)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 3-hydroxyhexanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.158 |
| Vedi altri risultati |