Learn More
3-Hydroxyhexanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30400194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400194 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH825320250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H12 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
IUPAC Name 3-hydroxyhexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 132.158
Peso formulazione 132.0786
Percent Purity >95