Learn More
3-Hydroxyisoquinoline, 99%
Codice prodotto. 11318736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318736 5 g 5g
11308736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19428.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7651-81-2
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.161
Numero MDL MFCD00075524
InChI Key GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
PubChem CID 2736554
IUPAC Name 2H-isoquinolin-3-one
SMILES C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyisoquinoline
Punto di fusione ∽250°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 113230
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 99%