Learn More
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Descrizione
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxyisovaleric acid |
| Forma fisica | Liquid |
| CAS | 625-08-1 |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H10O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(O)CC(O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only