Learn More
3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline), TRC
Codice prodotto. 30408229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408229 10 mg
30403413 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30408229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94826010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55738-75-5
Formula molecolare C9 H16 N O2
Molecular Weight (g/mol) 170.23
Sinonimo 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
IUPAC Name (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methanol
SMILES CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Peso formulazione 170.1181