Learn More
3-(Hydroxymethyl)Benzamide (~85%), TRC
Codice prodotto. 30394088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30394088 25 mg -
30405099 250 mg 250mg
30402625 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30394088 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH12692025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126926-34-9
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Sinonimo 3-(Hydroxymethyl)benzamide
IUPAC Name 3-(hydroxymethyl)benzamide
SMILES NC(C1=CC=CC(CO)=C1)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Hydroxymethyl)Benzamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Peso formulazione 151.0633