Learn More
3-(Hydroxymethyl)pyridine, 98%
Product Code. 10635762 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10635762 100 g Bottiglia in vetro 100g
10081480 5 g Bottiglia in vetro 5g
10524464 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10635762 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 132001000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-55-0
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006407
InChI Key MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC Name pyridin-3-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-(Hydroxymethyl)pyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7°C
Colore Yellow
Densità 1.1240g/mL
Punti di ebollizione 259°C
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C5H4N)CH2OH
Indice di rifrazione 1.5425 to 1.5455
Quantità 100 g
Beilstein 21, V,2, 172
Indice di Merck 15, 6612
Gravità specifica 1.124
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ether
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Hydroxymethyl)pyridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.