Learn More
3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 17918114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17918114 1 g 1g
30008034 10 g 10g
17979994 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17918114 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9495801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-51-3
Formula molecolare C10 H6 O7 S2 . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 348.26
Sinonimo 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonate, Disodium 2-Naphthol-3,6-disulfonate Disodium, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate Fericon;
IUPAC Name disodium;3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].Oc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 347.935