Learn More
3-Hydroxyphenylacetic acid, 99+%
Codice prodotto. 10616892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616892 5 g Bottiglia in vetro 5g
10182820 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121700050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-37-4
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00004337
InChI Key FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
IUPAC Name 2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyphenylacetic acid
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 131.0°C
Colore Beige-Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 189
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxyphenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.