Learn More
3-Hydroxyphenylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30004163
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30004163 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9490705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 621-37-4
Formula molecolare C8 H8 O3
Quantità 5 g
Sinonimo Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzeneacetic acid, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3'-Hydroxyphenylacetic acid, NSC 14360
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(O)c1
IUPAC Name 2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0473